メーカー/製品名
Barnstead International CN45515
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent for use with heating mantles and tapes, small water baths, and small heating elements. Utilizes time-on/time-off stepless input control. Built-in cycle and power-on light. One standard, single-duplex outlet at rear of housing. Compensates for ambient temperature and line voltage fluctuations. Complete with 5 ft, 3-wire cord and plug. Max. load current: 15A.
法的情報
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)