Merck
Z150215
Sigma-Aldrich
Kilo-Lab® トランスファーライン
brass valve,
needle valve Luer lock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
brass valve
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Kilo-Labシリンダ-から液体を取り出すためのラインです。組み立て済みで便利です。真鍮製のCGA 510フィッティングが長さ48インチの金属編組PTFEチュ-ビングに接続され、さらにこれが金属ボ-ルバルブと金属ニ-ドルコネクタ-に接続されています。トランスファ-ラインの窒素フラッシュ用に、「T字管」がインラインに配置されています。ここにニ-ドルバルブと内径6 mmのセプタムインレットを取り付けます。
法的情報
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)