Merck
Z147699
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 500 mL, frit diam. 65 mm, porosity 25-50 μm, Complete
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
glass
ground glass membrane (frit)
特徴
cap
graduations: no
メーカー/製品名
Aldrich
フィルタの容量
500 mL
フリット直径
65 mm
漏斗容量
500 mL
ポアサイズ
25-50 μm porosity
フィッティング
24 bottle neck (Ground glass joint)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Complete with funnel, cap, and pinch clamp. To filter air- and moisture-sensitive compounds quickly under inert gas. With 65/40 ball joint and 24/40 bottom joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z147699-1EA4061826227718