Merck
Z136255
Tubing sizer
determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
メーカー/製品名
Bel-Art
測定範囲
1.5-16 mm
L × W × H
120 mm × 50 mm × 12 mm
詳細
Determines I.D. and O.D. of glass tubing, test tubes, etc. For I.D., select the closest pin size; for O.D., choose closest well size.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)