Merck
Z130966
Nalgene® Griffin beakers
capacity 150 mL, translucent polypropylene
別名:
PP beaker, nalgene PP beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
translucent polypropylene
特徴
graduations
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 1201-0150
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z130966-1PAK4061832615653