Merck
Z118850
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stirring fleas
red, L 10 mm, diam. 3 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
特徴
ALNICO V coated magnet
包装
pack of 9 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37121-0022
L
10 mm
直径
3 mm
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
  • Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
  • Autoclavable.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2