Merck
Z117358
Sigma-Aldrich
PTFE製シリンジチュービング
gauge 14, L 12 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.03
L
12 in.
ゲージ
14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
その他情報
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z117358-1EA4061833298725