Key Documents
Z116874
Sigma-Aldrich
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer slip tip, eccentric, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, sterile
別名:
ポリプロピレン製シリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
無菌性
sterile
特徴
graduated 0.5 mL
包装
pkg of 100 ea individually wrapped
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルア- チップはバレル中心からずれた位置についています。
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mattia Rocco et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(14), 5376-5384 (2014-03-25)
The formation of a fibrin network following fibrinogen enzymatic activation is the central event in blood coagulation and has important biomedical and biotechnological implications. A non-covalent polymerization reaction between macromolecular monomers, it consists basically of two complementary processes: elongation/branching generates