Merck
Z116408
Sigma-Aldrich
両端ニードル
gauge 12, L 18 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.43
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Cadence Science
L
18 in.
ゲージ
12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
304 SS。一方はノンコアリングチップ、もう一方はフラットカット端です。
アプリケーション
Double-ended needle has been used in the transfer of solution betweentwo flasks. It has also been used in a sequence alkylation reaction.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ramón Guzmán-Mejía et al.
Nature protocols, 2(11), 2759-2766 (2007-11-17)
The use of microwave (MW) irradiation for the condensation reaction between acetophenone and alpha-phenylethylamine to prepare (R,R)-bis[alpha-phenylethyl]amine results in significantly reduced reaction times relative to the use of conventional heating. In this protocol, a secondary amine, (R,R)-bis(alpha-phenylethyl)amine is treated with
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z116408-6EA4061832529929