Merck
Z115169
Spinvane® magnetic stirring bar
for 0.3 - 2mL vials
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37134-0000
バー幅 × H × 直径
5.6 mm × 9.6 mm × 4.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
法的情報
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1