Merck
Z107328
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 1,000 mL, with 4 mm glass stopcock, joint: ST/NS 24/40
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type PTFE stopcock
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)