Merck
Z103098
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser
joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
詳細
For use with dry ice/acetone slush or liquid nitrogen in cold-finger.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)