Merck
Z102253
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter with side-arm
joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)