Merck
Z101397
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kramer filter
diam. × L 12.5 mm × 110 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Aldrich
直径× L
12.5 mm × 110 mm
関連するカテゴリー
詳細
With coarse-glass frit and metal-lock tip. In-line filter for use during double-tip needle transfer of air-sensitive solutions. (See Brown, H.C. Organic Synthesis via Boranes; Wiley-Interscience: New York, 1975; p.223.)
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)