Merck
Y906700
Sigma-Aldrich
シリンダー
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 3.6 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
物質
carbon steel
品質水準
パラメーター
2015 psi max. pressure
外径 × 内径 × L
5.23 in. × 5.014 in. × 14 in.
キャパシティ
3.6 L
壁厚
0.108 in.
重量
4621 g
フィッティング
3/4 in. NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)