Merck
WHAMUPMCPBC8
Whatman® Mini-UniPrep® syringeless filters accessories
Multicompressor unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
無菌性
non-sterile
特徴
Multicompressor unit
メーカー/製品名
Whatman MUPMCPBC8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Contains a Multicompressor and a single 8 position blue tray to be used with plastic MUP
特徴および利点
  • Streamlines syringeless filtration by filtering up to eight filter vials simultaneously
  • Designed for Cytiva′s Mini-UniPrepstandard plastic filter vial
  • Mini-UniPrepvials can be loaded directly into the autosampler
法的情報
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)