Key Documents
WHAAV125EAQU
Whatman® Autovialsシリンジレスフィルター
autovial 12 syringeless filter, glass prefilter, PVDF, 0.2 μm, 50/pk
別名:
Z270741
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable (121°C for 20 minutes)
cap: no
disposable
graduations
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman AV125EAQU
Whatman Article No. 28421431 (US reference)
キャパシティ
12 mL
フィルタ面積
3.0 cm2
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
male outlet (Slip-tip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートバイアルシリンジレスフィルターは、試料から粒子を除去するために前もって組み立てられたろ過器具です。シリンジが結合したろ過装置を単回使用のディスポーザブルユニットで置き換えます。
オートバイアル器具は、目盛り付きフィルターシリンダーとプランジャーの2つの部分からなります。実績のある設計には、一体型フィルター、内蔵型エアパージ、および引っ込めたスリップルアーの先端を保護する支持体スタンドが含まれています。 5 mlと12 mlの容量のものがあります。
オートバイアルフィルターは、試料に対する膜の適合性を考慮して選択します。実際には、5 mlまたは12 mlの容量のフィルターシリンダーに試料を注ぎます。その底が所定の場所に確実に届くまで、プランジャーを筒に差し込みます。試料とプランジャーの間には空隙があります。次に、オートバイアルの先端をオートサンプラービンまたはコンテナーの口に取り付けると、プランジャーが圧縮されます。直ちにろ過が始まり、プランジャーが底に届くまでピストンを圧縮するときに膜がエアーでパージされ、最大量の試料が回収されます。装置に直接注入する場合は、オートバイアルスリップルアーの出口にニードルを取り付けます。
特徴および利点:
  • 一体型ユニットは便利で時間を節約します。組み立てる必要がなく、装填が容易です。
  • フィルター材を選択可能です。広範な種類の試料に適合します。
  • 有害な試料に最適です。必要なものすべてを完備しているため、フィルターが飛び出すリスクがありません。
  • エアパージを内蔵しているため、最大量の試料を回収します。
  • 試料の完全性を維持するための滅菌オプションも用意されています。
  • ろ過が困難な試料用に独自のプレフィルターを設計しています(プレフィルターは、オートバイアル5とオートバイアル12の一部には付いていません)。
  • ガラス繊維またはポリプロピレン製プレフィルターから選択できます。
オートバイアル膜は様々な用途に利用できます。
  • 酢酸セルロース(CA):生物学的溶液に対する非特異タンパク質の結合度が低く、充填量が大きな膜を持っています。
  • ガラス製マイクロファイバー(GMF):水性溶媒または有機溶媒中にある試料用のデプスフィルターです。
  • ナイロン(NYL):pHの範囲が3~10以内の水性および有機試料用。
  • ポリエーテルスルホン(PES):水性溶液中の試料用の非特異タンパク質の結合度が低い膜です。
  • ポリプロピレン(PP):疎水性膜です。様々な有機溶媒に対する耐性があります。
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE):有機溶媒が50%を超える試料用のPTFE膜です。
  • ポリふっ化ビニリデン(PVDF):水性溶液や有機溶媒中の試料用の非特異タンパク質の結合度が低い膜です。
アプリケーション
Autovial membranes are available for various applications:
  • Cellulose Acetate (CA): low nonspecific protein binding and high loading capacity membrane for biological solutions
  • Glass microfiber (GMF): depth filter for samples in aqueous or organic solutions
  • Nylon (NYL): for aqueous and organic samples within a pH range between of 3 to 10
  • Polyethersulfone (PES): low non-specific protein binding membrane for samples in aqueous solutions
  • Polypropylene (PP): Hydrophobic membrane. Resistant to a wide range of organic solvents
  • Polytetrafluorethylene (PTFE): PTFE membrane for samples with > 50% organic solvent
  • Polyvinylidene Fluoride (PVDF): low nonspecific protein binding membrane for samples in aqueous solutions and/or organic solvents
特徴および利点
Features and benefits:
  • Single unit convenience saves time. No assembly required - easier to load
  • Choice of filter media. Compatible with a wide range of sample types
  • Ideal for hazardous samples. Self contained device eliminates risk of filter pop-off
  • Built-in air purge maximizes sample recovery
  • Sterile option available to maintain sample integrity
  • Unique prefilter design for difficult-to-filter samples (no prefilter in Autovial 5 and in selected Autovial 12)
  • Choice of glass fiber or polypropylene prefilters
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Autovials is a trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)