物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
sterile
包装
pack of 45 ea
メーカー/製品名
Whatman 9913-2502
直径
25 mm
ポアサイズ
0.22 μm
フィッティング
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
適合性
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters with low protein binding membrane (PVDF) are ideal for filtering aqueous and/or organic-based samples.
特徴および利点
- Polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are hydrophilic with low water breakthrough values
- This membrane is chemically resistant to all common high-performance liquid chromatography (HPLC) solvents
- The laser etched printing on the syringe filter for easy identification
- 25 mm diameters
- 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
- Laser etched printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
- Recyclable after use.
- Non-sterile versions available as well
法的情報
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)