Merck
WHA77040001
Whatman® UNISEAL マイクロプレートシール
thin cold sealing film, adhesive backing, clear polypropylene
別名:
Z746827
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
clear polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
thin cold sealing film, adhesive backing
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 7704-0001
Whatman Article No. 28420886 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サンプルの湿潤性をコントロールし蒸発を抑制するため、シールが用いられています。飛び散りとコンタミネーションを防ぎます。コールドシールは、不活性接着剤により圧着します。ヒートシールは、透明なポリエステルまたはアルミホイル入りで販売されています。ポリプロピレン製マイクロプレート用途のみであり、熱と圧力をかけて接着します。
特徴および利点
  • Prevent spills and contamination.
  • Cold seals are self-sticking with inert adhesive.
  • Heat seals are available in a clear polyester or aluminum foil.
  • Heat seals are for polypropylene microplates only and are applied with heat and pressure.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)