Merck
WHA77011651
Whatman® UNIPLATE マイクロプレート
96 well, flat bottom, well volume 650 μL, clear polystyrene
別名:
Z746649, ウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.24
物質
clear polystyrene
colorless wells
flat bottom wells
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 7701-1651
Whatman Article No. 28420856 (US reference)
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
ウェルの最大容量
650 μm
ウェル容積
650 μL
有効容積
650 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman offers a wide range of UNIPLATE microplates including various well profiles, well volumes, and well densities, in diverse polymer materials. Most UNIPLATE microplates fit most microplate readers and automated plate handling devices.
アプリケーション
  • Sample storage
  • Assay development
  • High-throughput screening
  • Plasmid miniprep
  • ELISA assays
  • Luminescence/chemiluminescence
  • Cell culture
  • Filtrate collection
特徴および利点
  • Widest selection from a single source: Choice of well volumes ranging from 8NA µl to 1NA ml, well densities from 24 to 384 wells with round or ′V′ bottom for maximum recovery.
  • Chemical compatibility: Available in chemically resistant polymers capable of withstanding low temperatures for long-term storage. Opaque plates prevent optical cross talk in light emitting assays.
  • Conforms to ANSI/SBS microplate standard.
  • Guaranteed for use with robotic handlers and centrifuge carriers.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)