製品名
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
無菌性
non-sterile
特徴
White Gridded, Sterile Autoclave pack
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 7141-204
Whatman Article No. 28420723 (US reference)
直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Sterile options available for critical applications.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
適用法令
Jan Code
WHA7141204:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)