Key Documents
WHA69052502
Whatman® GD/XP syringe filters
#25, pore size 0.2 μm, Nylon membrane
別名:
Z754676
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Polypropylene prefilter
包装
pk of 1500
メーカー/製品名
Whatman 6905-2502
Whatman Article No. 28420559 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
  • Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
  • Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
  • Cellulose acetate for biological solutions
  • Borosilicate glass microfiber
適合性
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)