Merck
WHA68741302
Whatman® GD/Xシリンジフィルター
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
別名:
Whatmanフィルター, Z277290, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
glass fiber prefilter
包装
pk of 150 ea
メーカー/製品名
Whatman 6874-1302
Whatman Article No. 28420507 (US reference)
直径
13 mm
容量
≤10 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
GD/Xフィルターは、100%ホウケイ酸ガラスでできた、独自のプレフィルタースタックを備えています。このプレフィルターは0.7 μmまでの微粒子を保持し、少ない手の力で難しいサンプルのろ過を可能にします。ろ過できるサンプルの容量は保護されていない膜よりも3~7倍大きくなります。PPに覆われています。シリンジフィルターはオートクレーブ可能です。
膜:
酢酸セルロース:
生化学溶液用、高いローディング容量および低いタンパク質結合。
ナイロン:水溶液および水溶性有機物用
ポリエーテルスルホン:血清、血漿、および組織培養溶液用
ポリプロピレン:水溶液および有機物に対して高い流速
ポリスルホン:血清および血漿用で、低いタンパク質吸着
PTFE:化学的不活性で、ガス流体中の水性エアロゾルを止めます。
PVDF:HPLCには最も適した膜です。
ガラスマイクロファイバー:高いロード容量のホウケイ酸です。
適合性
ろ過環境サンプルと食品分析サンプルに適しています。粒子を含むサンプルの調製に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva