Merck
WHA68097003
Whatman® Anodisc無機フィルターメンブレン
unsupported, diam. 13 mm, pore size 0.02 μm, autoclavable
別名:
Whatmanフィルター, Z694983, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
alumina based membrane cap
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 6809-7003
Whatman Article No. 28420419 (US reference)
直径
13 mm
ポアサイズ
0.02 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Anopore無機メンブラン(アノディスク)は、ラボの広範な濾過用途に適しています。この新しいメンブランは、正確で歪みのないハチの巣状のポア構造をしており、個々のポア同士の側面は交差しません。表記どおりの分離で正確に濾過し、孔径より大きな粒子はメンブランを通過できません。Anopore無機メンブランは、高純度のアルミナマトリックスからなり、電気化学的に製造されています。本メンブランはまた、タンパク結合度が低く、自己蛍光を最小限に抑え、毒性もないため、細胞の増殖を支持します。
Anoporeメンブランは、精密なポア構造で小幅の細孔径が分布することで、高レベルの粒子除去効率を確保します。微生物や粒子状の物質をメンブラン表面に捕捉した後は、光学、電子顕微鏡で観察できます。本メンブランは湿るとほぼ透明になるため、保持した粒子を別の表面に移してから顕微鏡で観察する必要がないことになります。
本メンブランは親水性で、ほとんどの溶媒や水溶液に適合します。製造過程でモノマー、可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を使用していないため、サンプルのコンタミネーションが解消されます。また、タンパク結合度は確実に低下し、サンプルのロスも最小限に抑えられます。
Anoporeメンブランを用いた製品は、アノディスクメンブランフィルターの形で提供されています。メンブランの縁を環状のポリプロピレンリングに接着した製品で(直径13 mmのディスクは除く)、扱いやすく真空濾過や加圧濾過に適しています。
Anoporeの名目細孔径は0.02 μm、0.1 μm、0.2 μmの3種類、直径は13 mm、25 mm、47 mmの3種類が揃っています。
特長と利点
  • 高密度で小幅の細孔径が分布することで、きわめて精密なメンブランを実現
  • 広範な溶媒に適合するため、様々なメンブランをラボにストックする必要性が低下
  • 製造過程で添加物質を用いないため、溶出の可能性が最小限に抑えられ、サンプルのコンタミネーションが生じないことを保証
  • タンパク結合度がきわめて低いため、サンプルのロスを最小限に抑制
  • 湿るとほぼ透明になるため、顕微鏡による観察に最適
用途
  • HPLC移動相の濾過および脱気
  • 溶媒の超洗浄
  • 重量分析
  • リポソームの押し出し法
  • 走査電子顕微鏡を用いた研究
  • 落射蛍光顕微鏡による細菌の分析
  • マイクロメーター、ナノメーターレベルの濾過
  • 金属ナノロッドの形成
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
文書ライブラリにアクセスする
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What orientation should Product WHA68097003, Whatman® Anodisc inorganic filter membrane, be used in?
    The 0.02 μm size Whatman® Anodisc inorganic filter membrane actually has 2 pore sizes.  It is 0.02 μm on the top and 0.2 μm on the bottom. They are packaged with the 0.02 μm on the top and are used in the same orientation as they are packaged.
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.