製品名
Whatman® Anodisc無機フィルターメンブレン, supported, diam. 25 mm, pore size 0.1 μm, autoclavable: no
物質
alumina based membrane cap
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable: no
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 6809-6012
Whatman Article No. 28420417 (US reference)
直径
25 mm
ポアサイズ
0.1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Anopore無機メンブラン(アノディスク)は、ラボの広範な濾過用途に適しています。この新しいメンブランは、正確で歪みのないハチの巣状のポア構造をしており、個々のポア同士の側面は交差しません。表記どおりの分離で正確に濾過し、孔径より大きな粒子はメンブランを通過できません。Anopore無機メンブランは、高純度のアルミナマトリックスからなり、電気化学的に製造されています。本メンブランはまた、タンパク結合度が低く、自己蛍光を最小限に抑え、毒性もないため、細胞の増殖を支持します。
Anoporeメンブランは、精密なポア構造で小幅の細孔径が分布することで、高レベルの粒子除去効率を確保します。微生物や粒子状の物質をメンブラン表面に捕捉した後は、光学、電子顕微鏡で観察できます。本メンブランは湿るとほぼ透明になるため、保持した粒子を別の表面に移してから顕微鏡で観察する必要がないことになります。
本メンブランは親水性で、ほとんどの溶媒や水溶液に適合します。製造過程でモノマー、可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を使用していないため、サンプルのコンタミネーションが解消されます。また、タンパク結合度は確実に低下し、サンプルのロスも最小限に抑えられます。
Anoporeメンブランを用いた製品は、アノディスクメンブランフィルターの形で提供されています。メンブランの縁を環状のポリプロピレンリングに接着した製品で(直径13 mmのディスクは除く)、扱いやすく真空濾過や加圧濾過に適しています。
Anoporeの名目細孔径は0.02 μm、0.1 μm、0.2 μmの3種類、直径は13 mm、25 mm、47 mmの3種類が揃っています。
特長と利点
用途
Anoporeメンブランは、精密なポア構造で小幅の細孔径が分布することで、高レベルの粒子除去効率を確保します。微生物や粒子状の物質をメンブラン表面に捕捉した後は、光学、電子顕微鏡で観察できます。本メンブランは湿るとほぼ透明になるため、保持した粒子を別の表面に移してから顕微鏡で観察する必要がないことになります。
本メンブランは親水性で、ほとんどの溶媒や水溶液に適合します。製造過程でモノマー、可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を使用していないため、サンプルのコンタミネーションが解消されます。また、タンパク結合度は確実に低下し、サンプルのロスも最小限に抑えられます。
Anoporeメンブランを用いた製品は、アノディスクメンブランフィルターの形で提供されています。メンブランの縁を環状のポリプロピレンリングに接着した製品で(直径13 mmのディスクは除く)、扱いやすく真空濾過や加圧濾過に適しています。
Anoporeの名目細孔径は0.02 μm、0.1 μm、0.2 μmの3種類、直径は13 mm、25 mm、47 mmの3種類が揃っています。
特長と利点
- 高密度で小幅の細孔径が分布することで、きわめて精密なメンブランを実現
- 広範な溶媒に適合するため、様々なメンブランをラボにストックする必要性が低下
- 製造過程で添加物質を用いないため、溶出の可能性が最小限に抑えられ、サンプルのコンタミネーションが生じないことを保証
- タンパク結合度がきわめて低いため、サンプルのロスを最小限に抑制
- 湿るとほぼ透明になるため、顕微鏡による観察に最適
用途
- HPLC移動相の濾過および脱気
- 溶媒の超洗浄
- 重量分析
- リポソームの押し出し法
- 走査電子顕微鏡を用いた研究
- 落射蛍光顕微鏡による細菌の分析
- マイクロメーター、ナノメーターレベルの濾過
- 金属ナノロッドの形成
アプリケーション
- HPLC mobile phase filtration and degassing
- Ultra cleaning of solvents
- Gravimetric analysis
- Liposome extrusion
- Scanning electron microscopy studies
- Bacterial analysis by epifluorescence light microscopy
- Micrometer and nanometer filtration
- Metal nanorods formation
特徴および利点
- High pore density and narrow pore size distribution make it an extremely precise membrane.
- Wide solvent compatibility reduces the need to stock a variety of membranes in the laboratory.
- No additives used in the manufacturing process ensures minimal extractables and no sample contamination.
- Extremely low protein binding minimizes sample loss.
- Virtually transparent when wet making it highly suitable for microscopy studies.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)