Key Documents
WHA68093112
Whatman® Anotop® 10 Plus シリンジフィルター
diam. 10 mm, pore size 0.1 μm (with glass microfiber prefilter), sterile
別名:
Whatmanフィルター, Z759716, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane (pigment-free)
無菌性
sterile
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 6809-3112
Whatman Article No. 28420402 (US reference)
直径
10 mm
容量
20 μL
ポアサイズ
0.1 μm (with glass microfiber prefilter)
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Applications:
  • Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
  • Removal of solids prior to UV/Vis analysis
特徴および利点
  • Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
  • Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
  • Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)