Merck
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 シリンジフィルター
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104908
NACRES:
NB.24
物質
PTFE
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Cytiva 6774-2504
直径
13 mm
ろ過面積
1.3 cm2
サイズ
25 mm
容量
≤10 mL
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)