Merck
WHA67651304
Whatman® Puradisc 13 シリンジフィルター
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, pkg of 2000 ea
別名:
Z675792
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 2000 ea
メーカー/製品名
Whatman 28420262
直径
13 mm
ろ過面積
1.3 cm2
容量
≤10 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Puradiscシリンジフィルターは、プレミアムな品質と経済性を併せ持っています。最大100 mLまでのサンプルを迅速に効率よくろ過するのに最適です。
Puradiscフィルターは、標準的な入口(メス型ルアーロック)と出口(オス型ルアー)を用いて色素を含まないポリプロピレンまたはポリカーボネートから製造されます。このディスポーザブルフィルタは、目詰まりしやすい水溶液や有機溶媒、および濾過が困難な溶液の濾過用に設計されています。オプションには、臨床用の医療グレードの無菌ブリスター包装、サンプルをミクロバイアルに正確に分注できてエアーロックを防ぐ特殊チューブチップのアウトレットなどがあります。
特長と利点:
  • 色素を含まないポリプロピレン
  • 標準的な入口と出口のルアーコネクタ
  • オプションの医療グレード無菌ブリスター包装
  • ミクロバイアルへの正確な分注に適したチューブチップ形状(オプション)
  • 膜またはグラスマイクロファイバーの濾材の選択
  • 臨床用の無菌オプション
  • 様々な膜
  • 直径13 mmシリンジフィルター
  • 10 mLまでのサンプル用
  • 25 μL未満の低保持容量で最大限のサンプルを確実に回収します。
アプリケーション
  • 生物学的サンプルの調製
  • HPLCサンプルの調製
適合性
生物サンプルとHPLCサンプルのろ過に適しています。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva