物質
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 6724-6004
Whatman Article No. 28420230 (US reference)
直径
75 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
米国環境保護庁(EPA)および地域の環境保護部門のプロトコールでは、地下水サンプルを濾過して溶解または懸濁した金属を分析する場合、0.45 μmのフィルターを用いるよう指定しています(EPAメソッド3005)。WhatmanのPolycap地下水用サンプリングカプセルは、特にフィールドでのサンプリングを考慮して設計され、便利なインラインフィルター装置として使用できます。
特長と利点
用途:溶解した金属の分析前に行う地下水サンプルの濾過
特長と利点
- サンプリングポンプのアウトレット側に直接接続可能
- 使いやすい
- 濾過用メンブランが、丈夫なポリプロピレン製ハウジングに内蔵
- 米国およびEPAの地域試験法により要求されている、1.0 μmおよび5.0 μmのフィルターも使用可能
- 有効濾過面積600 cm2以上を最大限利用した広い表面積により、迅速なサンプル捕集を確保
- ハウジング部品は加熱融着(接着剤、粘着剤、金属、エポキシ、外来性の物質は不使用)
- 地下水の分析について、EPAメソッド3005に示された濾過手順に適合
- 段付きのホースバーブフィッティングを備え、各種サイズのチューブに接続可能
- 各製品にロットナンバーを印刷し、追跡可能
用途:溶解した金属の分析前に行う地下水サンプルの濾過
特徴および利点
- Stepped hose barb fittings allow for connection directly to outlet of a sampling pump with various size tubing
- Effective filtration surface area of 600 cm² to ensure rapid sample collection
- PES filters in thermally fused housing eliminate sample contamination that could come from glues, adhesives, metals, epoxies, or extraneous materials
- Lot number printed on each unit for traceability supports use in regulated field sampling methods such as EPA Method 3005 for ground water analysis
- ell suited for ground water sampling as a dissolved metals filter
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)