Merck
WHA67221001
Whatman® VACU-GUARD®インラインフィルターデバイス
VACU-GUARD 150, activated carbon, 1/pk
別名:
Z249564
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.79
物質
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Trap media (Activated carbon)
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman 6722-1001
Whatman Article No. 28420216 (US reference)
パラメーター
210-450 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
サイズ
9.3 in. (236 mm) , overall
表面積
82,000 m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman VACU-GUARD capsule filters from Cytiva are ideal for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols. The easy-to-use VACU-GUARD inline filter devices help to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect your laboratory.
アプリケーション
  • Vacuum pump protection
特徴および利点
  • Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
  • Designed for in-line use with stepped barb connections for 1NA to 12 mm i.d. hose.
  • Available with choice of chemical trap: activated carbon, molecular sieve, or desiccant.
  • Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than NA.1 µm.
  • Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)