Merck
WHA67205002
Whatman® Polydisc TF 化学溶剤体制インラインフィルター
pore size 0.2 μm
別名:
Whatmanフィルター, Z744255
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Whatman 6720-5002
Whatman Article No. 28420212 (US reference)
直径
50 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品はPTFEメンブランを特長とし、化学的に強力な溶液、試薬、有機溶媒に最適です。本製品は軽量なため、保護ベントや、インライン濾過および分離用途に特に適しています。1 μmの製品はポリプロピレン製のプレフィルターを特長とし、コンタミネーションの多いサンプルに使用します。
特長と利点
  • 溶媒耐性のメンブラン
  • 化学薬品耐性のハウジング
  • 疎水性のPTFEメンブラン
  • オートクレーブ可能(複数回)
  • 完全性試験可能(バブルポイント法、またはウォーターブレイクスルー圧力'in situ'法)
  • バイオセーフ
  • 軽量(Polydiscは11.5 g、ReZistは17.9 g)のため、重いフィルター器具により生じるチューブが折れるおそれを回避
用途
  • 製薬:ベントやインライン用途
  • バイオテクノロジー:培養環境用の滅菌ベントや排気、気体のインライン滅菌
  • ラボ:気体の浄化や滅菌。溶媒や試薬の濾過。気体の乾燥。
  • 電子工学:研究用のフォトレジスト、溶媒、気体
アプリケーション
  • Pharmaceutical: vents and in-line applications
  • Biotech: sterile vents and exhausts for growth environments, in-line sterilization of gases
  • Laboratory: clean or sterile gases. Filtration of solvents and reagents. Drying gases.
  • Electronics: photoresists, solvents, gases for research
特徴および利点
  • Chemically resistant hydrophobic PTFE membrane is well suited as a solvent filter for many different solutions
  • Filter can be autoclaved multiple times without losing integrity
  • Integrity-testable (bubble point or water breakthrough pressure in situ methods)
  • Lightweight to prevent tube collapsing
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)