Merck
WHA67083602
Whatman® Polycap AS 被包性フィルター、水溶液用
Polycap AS 36, pore size 0.2 μm, half-stepped barb inlet, half-stepped barb outlet
別名:
Whatmanフィルター, Z743860, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
half-stepped barb inlet
half-stepped barb outlet
polypropylene housing
無菌性
sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 6708-3602
Whatman Article No. 28420145 (US reference)
直径
36 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Polycap AS(水溶液用)は、水溶液濾過に推奨される独自の製品です。ガラス微細繊維(GMF)プレフィルターとナイロン製メンブランを組み合わせているため、フィルターの寿命が長く、多量のサンプル、濾過しにくいサンプルとも容易に濾過できます。
特長と利点
  • 最初の層(GMF)がプレフィルターとして機能するため、メンブラン(0.2、0.45、1.0 μm)の寿命が長く、高い濾過効率を確保
  • ナイロン製メンブラン層は本質的に親水性で、抽出物を生じるレベルが低くバイオセーフ、濾過速度がきわめて速いナイロン製メンブラン層
  • ハウジングは加熱融着(接着剤、粘着剤、外来性の物質は不使用)
  • バブルポイント法、圧減衰、フォワードフロー法による完全性試験が可能
  • 小型ながら広い有効濾過面積
  • オートクレーブ可能、一部はガンマ線により滅菌済み
  • クリーンルーム設備で、ISO品質システムに準拠して製造
用途:生物学、バッファー、溶液の浄化/洗浄、酵素、即時の調製溶液、免疫学、洗浄液、栄養分、水剤、試薬調製、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva