Merck
WHA420400
Whatman® プラスチックフィルターホルダー
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
別名:
Whatmanフィルター, Z742694
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate housing
無菌性
non-sterile
特徴
Swin-Lok Holder
包装
pkg of 8 ea
メーカー/製品名
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter holders designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
特徴および利点
  • Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
  • All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
  • Syringe compatible.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)