Merck
WHA3004614
Whatman® セルロース クロマトグラフィー用ペーパー
4 CHR Roll, W × L 20 mm × 100 m
別名:
Whatmanペーパー, Z742236
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
roll
グレード
for chromatography
無菌性
non-sterile
特徴
4 CHR
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 3004-614
Whatman Article No. 28419223 (US reference)
パラメーター
180mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
W × L
20 mm × 100 m
坪量
92 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grade 4 Chr cellulose chromatography roll is a 0.21 mm paper for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low. Thickness 0.21 mm. Flow rate 180 mm/30 min. Fastest of the thin papers. Recommended for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low. Smooth surface. Very suitable where speed is important and very high resolution is not required.
特徴および利点
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The