Merck
WHA3002917
Whatman® セルロース クロマトグラフィー用ペーパー
2 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
別名:
Whatmanペーパー, Z270830
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
sheets
グレード
for chromatography
無菌性
non-sterile
特徴
2 Chr
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 3002-917
Whatman Article No. 28419210 (US reference)
パラメーター
115 mm/30 min flow rate
W × L
46 cm × 57 cm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grade 2 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.18 mm paper for higher resolution applications. Thickness 0.18 mm. Flow rate 115 mm/30 min. Slower than 1 Chr for higher resolution applications. Smooth surface. Particularly recommended for optical or radiometric scanning.
特徴および利点
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The