Key Documents
WHA3001878
Whatman® セルロース クロマトグラフィー用ペーパー
1 CHR Sheets, W × L 250 mm × 250 mm, pkg of 100 ea
別名:
Whatmanペーパー, Z742198
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane
sheets
グレード
for chromatography
無菌性
non-sterile
特徴
1 CHR
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 3001-878
Whatman Article No. 28419182 (US reference)
パラメーター
130 mm/30 min flow rate
W × L
250 mm × 250 mm
坪量
87 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. The world standard chromatography paper. A smooth surface, 0.18 mm thick with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min. Good resolution for general analytical separations.
特徴および利点
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)