Merck
WHA29175524
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (35 cm) (43 cm), Whatman 29175524
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.24
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 29175524
L × W
(35 cm) (43 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
  • For use with unmounted screens (not included).
  • Protects your screen from light during exposure.
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)