製品名
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、グレード 934-AH, circles, pre-rinsed and dried, diam. (47 mm), pack of 100 ea
物質
circles
詳細
basis weight, 64 g/m2
無菌性
non-sterile
特徴
pre-rinsed and dried
包装
pack of 100 ea
パラメーター
47 speed (filtration)
直径
(47 mm)
厚さ
435 μm
ポアサイズ
1.5 μm retention
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
広く用いられているこのグレードは微粒子保持能に優れ、濾過速度が速く高い荷重容量において、ここまで高い保持能を実現します。平滑な表面、高保持能のホウケイ酸ガラス微細繊維濾紙で、500°Cを超える温度に耐えられます。水中懸濁物の総量測定、濁りの除去、細菌用培地の濾過に用いられます。グレード934-AHは、広範なラボ用途に使用されます。水質汚染のモニタリング、細胞の回収、液体シンチレーション計数、大気汚染のモニタリングに推奨されます。
特長と利点
用途
特長と利点
- 優れた微粒子保持能:大容量を濾過する場合でも、高い粒子保持能の実現が可能。
- 結合剤不含、高グレードのホウケイ酸ガラス微細繊維:最高550°Cの温度で使用可能。
- 広範なサイズの使用が可能:円型、角型濾紙から選択。
- 高い荷重容量:非常に濁った流れの処理が可能。
- 繊維の抜けを抑制:品質保証検査結果が改善。
用途
- 水質汚染のモニタリング
- 大気汚染のモニタリング
- 細胞の回収
- 液体シンチレーション計数
アプリケーション
- Water pollution monitoring
- Air pollution monitoring
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
特徴および利点
Our Whatman filter papers 934-AH family of products come in three different varieties:
- 934-AH RTU for Suspended and Dissolved Solids—pre-washed, dried, cooled, and weighed filters with certified mass loss between washing and drying steps of the lesser of less than 0.5 mg or 4% in accordance with US EPA Lab Standard Method 2540 parts C and D. (Most filters come weighed to four decimal places, however a version of the 47 mm glass microfiber filter can be measured to five decimal places if needed.)
- Ready-to-use for Volatiles—pre-washed, pre-weighed and pre-fired at 550°C aligned to US EPA Laboratory Standard Method 2540 parts C, D, and E.
- RTU Double Weigh—drying, cooling and filter paper weighing steps repeated twice for customers with the highest regulatory concern.
- Economy versions of 934-AH RTU dissolved, suspended, and volatiles testing filters are also available. These filter papers are pre-washed and dried but not weighed and do not come with barcodes.
法的情報
934-AH is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)