Merck
WHA2814259
Whatman® 高純度ガラス製マイクロファイバー抽出シンブレス
glass thimbles, HP, tapered, 25 x 90 mm, 25/pk
別名:
Z742082, グラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Whatman 2814-259
Whatman Article No. 28419026 (US reference)
内径 × H
25 mm × 90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Smoke stack gas monitoring
  • Soxhlet extraction
  • Analyzing pesticide residues
  • Determining oil/fat content of foods (e.g. French fries)
  • Analysis of oil and grease in solid wastes
特徴および利点
  • Resistant to temperatures up to 500°C
  • Binder-free, no chemical additives
  • Nominal particle retention rating: 0.8 µm
  • Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)