Merck
WHA2812259
Whatman® 高純度ガラス製マイクロファイバー抽出シンブレス
silica thimbles, tapered, 25 x 90 mm, 10/pk
別名:
Z742074, グラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
quartz
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Whatman 2812-259
Whatman Article No. 28419019 (US reference)
外径 × H
25 mm × 90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature resistance up to 800°C.
Quartz thimble filter size
Each Whatman quartz thimble from Cytiva is made from high-purity quartz with low heavy metal concentrations. Thimbles are 90 mm in length, tapered for stack sample loading, and have an outside diameter of 25 mm.
アプリケーション
  • Smoke stack gas monitoring
  • Soxhlet extraction
  • Analyzing pesticide residues
  • Determining oil/fat content of foods (e.g. French fries)
  • Analysis of oil and grease in solid wastes
特徴および利点
  • Appropriate for manual sampling in aggressive environments
  • Suitable for both solvent extraction and air sampling applications
  • High-purity quartz/silica, for high-temperature resistance (up to 800°C)
  • No binders or chemical additives
  • Low heavy metal content
  • High collection efficiency
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)