Merck
WHA2642
Whatman® Polycap PES 36 heavy duty in-line filter
PES 36, pore size 0.2 μm
別名:
Z748552
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pk of 5
メーカー/製品名
Whatman 2642
Whatman Article No. 28418934 (US reference)
直径
36 mm
ポアサイズ
0.2 μm
詳細
Whatman Polycap TC capsule filters contain a hydrophilic, high flow rate polyethersulfone (PES) membrane for a wide range of aqueous filtration techniques in life science and pharmaceutical applications.
特徴および利点
  • 100% integrity-tested during manufacturing
  • Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
  • PES membranes protein adsorption characteristics: HAS 0.4 µg/cm2; Insulin 2.0 µg/cm2; gammaglobulin 1.5 µg/cm2
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)