Merck
WHA230800
Whatman® ドレインディスク
diam. 37 mm
別名:
Whatmanフィルター, Z741485
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
polyethylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 230800
Whatman Article No. 28418860 (US reference)
直径
37 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
濾過速度やスループットの改善にサポートがさらに必要な場合、メンブラン付きのハードウェアと共に本製品を使用します。ポリエステルドレインディスクは、結合剤フリーで厚さ100 μmです。表面がフラットであるため、フィルターが裂けたり破裂したりすることはありません。スタックフィルターを直列にして適用する場合、メンブラン層間のセパレーターとして用いることもできます。この化学的に不活性なサポートディスクは、様々な直径を揃えており、広範な装置に使用できます。
用途
  • ラボにおける一般的な精密濾過
  • 品質管理および滅菌検査
  • HPLC溶媒からの微粒子の除去
  • 組織培養培地の濾過
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)