Merck
WHA2017013
Whatman® 抗生アッセイディスク
diam. 13 mm
別名:
Whatmanペーパー, Z741337
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Whatman 2017-013
Whatman Article No. 28418662 (US reference)
直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
感染症の起因病原体の種類を判定し、in vitroにおける抗生物質や化学療法剤に対するこの病原体の感受性を、阻止帯決定法により確認するために使用します。本製品から得られた耐性記録により、合理的かつ選択的な化学療法を行えます。この検査用ディスクは化学療法剤をコートでき、病原体を播種した栄養寒天培地に留置し、培養を進めることができます。阻止帯のサイズを測定して、この薬剤の有効性を判定します。
特徴および利点
  • The antibiogram allows rational and selective chemotherapy.
  • Test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated.
  • The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)