Merck
WHA1950217
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター漏斗
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
別名:
Whatmanフィルター, Z741213, フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass microfiber
特徴
Replacement 210 mL Reservoir
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
直径
70 mm
フィルタ直径
70 mm
容量
400 mL
キャパシティ
210 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)