Merck
WHA1950209
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター漏斗
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
別名:
Z753246
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
glass microfiber
包装
pk of 1
メーカー/製品名
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
キャパシティ
200 mL , reservoir
200 mL
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)