Merck
WHA1882866
Whatman® EPM2000 エアサンプリングフィルター
W × L 8 in. × 10 in.
別名:
Whatmanフィルター, Z741124
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 1882-866
Whatman Article No. 28418582 (US reference)
W × L
8 in. × 10 in.
アプリケーション
air monitoring
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cytiva′s Whatman EPM 2000 air filters are used in high-volume PM-10 sampling equipment. Manufactured from 100% pure borosilicate glass, they enable detailed chemical analysis of trace pollutants with minimal interference.
特徴および利点
  • Air retention efficiency of 99.95 percent of 0.3 µm size particulates
  • Selected by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) for use in a nationwide network of HiVol air samplers
  • Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
  • Available in both sheet and circle design
  • Binder-free
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)