Merck
WHA185304750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 47 mm diam
別名:
Grade QM-H Filter, Quartz Filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 47 mm, pack of 50
物質
circles
quartz
無菌性
non-sterile
特徴
binder: no
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Whatman 1853-047-50
直径
47 mm
厚さ
430 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
特徴および利点
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)