Key Documents
WHA1842047
Whatman® glass microfiber filter discs multigrade (2 µm retention) pore size
white, 40 ea, 47 mm diam
別名:
Z747998
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、Multigrade GMF 150, diam. 47 mm, pore size 2 μm
物質
borosilicate glass membrane
circles
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 40 ea
メーカー/製品名
Whatman 1842-047
Whatman Article No. 28418508 (US reference)
直径
47 mm
ポアサイズ
2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman GMF 150は、複層のガラス微細繊維濾紙で、上部の粗い繊維層(10 μm)に微細繊維層(1.0 μmまたは2.0 μm)を合わせた網目状構造になっています。100%ホウケイ酸ガラス微細繊維製の濾紙で、結合剤フリーです。微粒子の荷重容量が高く、濾過速度が速い場合のプレフィルターに最適です。
GMF 150の特長は次のとおりです。
  • 微粒子に対し高い荷重容量
  • 速い濾過速度
  • 長い濾紙の寿命
  • 複数の細孔径を含んだ優れた濾過効率
GMF 150により分離科学は新しい局面を迎え、これまでより迅速で費用対効果の高い濾過をもたらします。GMF 150*を適用すると、大型の粒子は粗い繊維層の細孔か表面で、中型の粒子は中間面の網目状構造で捕捉されます。また、小型の粒子は微細繊維層の間隙で捕らえられます。
特徴および利点
  • Compared to an unprotected membrane, greater sample volume can be filtered
  • Higher particulate loading capacity and faster flow rates than uniform prefilters
  • Excellent particle retention (both large and small particles)
  • 100% borosilicate glass, binder-free
  • Extends life of final filter membrane
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)