Merck
WHA18226580
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 400 ea, 25 mm diam
別名:
Z752940
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、バインダーフリ、グレード GF/C, circles, diam. 25 mm
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/C grade: medium to fast, high loading
無菌性
non-sterile
包装
pk of 400
メーカー/製品名
Whatman 1822-6580
Whatman Article No. 28418392 (US reference)
直径
25 mm
厚さ
0.26 mm
ポアサイズ
1.2 μm
適合性
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレードGF/C:1.2 μm
微粒子の保持と、良好な濾過速度を結びつけた製品です。世界各地で飲料水や自然排水、工業排水の懸濁物捕集用のスタンダードな濾紙として使用されています。
特徴および利点
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)