物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/A grade: fast, high loading
無菌性
non-sterile
包装
pack of 80
メーカー/製品名
Whatman 1820900086
Whatman Article No. 28418339 (US reference)
直径
32 mm , in holder
厚さ
0.26 mm
ポアサイズ
1.6 μm
適合性
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cytiva′s Whatman Grade GF/A card-mounted filters are used in static sample and personal air sampler applications. These aerosol sampling and particulate monitoring filters provide high flow rates and minimal sample interference.
Accurate suspended particulate matter analysis is critical in nuclear plants and similar environments. Whatman Grade GF/A card-mounted glass filters from Cytiva′s business are manufactured using high-quality materials to help ensure reliable results.
The GF/A card-mounted filter has dimensions of 55 mm × 37.5. Please verify that your personal air sampler supports a sample card of this size.
Accurate suspended particulate matter analysis is critical in nuclear plants and similar environments. Whatman Grade GF/A card-mounted glass filters from Cytiva′s business are manufactured using high-quality materials to help ensure reliable results.
The GF/A card-mounted filter has dimensions of 55 mm × 37.5. Please verify that your personal air sampler supports a sample card of this size.
GF/Aグレード:1.6 μm
微細粒子保持能、高流量、および良好な充填容量を提供します。流出液の水汚染モニター、水、藻、および細菌培養のろ過、食品分析、タンパク質のろ過、弱ß放射物の放射免疫アッセイなど、実験室での効率の高い汎用ろ過に使用します。空気中の粒子の重量測定、スタックサンプリング、および空気汚染モニターの吸収法にお勧めします。
微細粒子保持能、高流量、および良好な充填容量を提供します。流出液の水汚染モニター、水、藻、および細菌培養のろ過、食品分析、タンパク質のろ過、弱ß放射物の放射免疫アッセイなど、実験室での効率の高い汎用ろ過に使用します。空気中の粒子の重量測定、スタックサンプリング、および空気汚染モニターの吸収法にお勧めします。
特徴および利点
- Card dimensions: 55 mm × 37.5 mm
- Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
- Made of high-quality borosilicate glass fibers without added binders
- Low moisture affinity and high loading capacity
- Card-mounted for use with a continuous air monitor or personal air sampler
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)